Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0193-U100
70-0193-U100EA 65 EUR InStock
70-0193-U100
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3]
Anticorps
The 1D3 antibody reacts with mouse CD19, a 95 kDa glycoprotein which acts as a co-receptor, along with CD21 and CD81, in support of the functional B cell receptor (BCR). This complex provides antigen-specific recognition and subsequent activation of B cells to proliferate and differentiate into antibody-secreting cells (plasma cells) or memory B cells, which are crucial for secondary antigen encounter. CD19 is a lineage-differentiation marker, as its expression is detectable at the earliest B cell stages, through development, and is finally lost upon transition to mature plasma cells.

The 1D3 antibody is widely used as a phenotypic marker for CD19 expression on B cells, as well as on dendritic cell subsets.

Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité