Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0259-U100
70-0259-U100EA 42.6 EUR InStock
70-0259-U100
Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96]
Anticorps
The BC96 antibody is specific for human CD25, a 55 kDa surface protein also known as the Interleukin-2 Receptor alpha chain, or IL-2R alpha. CD25 may bind IL-2 by itself, although with low affinity and without induction of cell signaling. CD25 is also expressed within a high-affinity complex, along with the IL-2R beta chain (CD122) and the common gamma chain (CD132), to form a signaling receptor complex. Signaling via CD25 may modulate Th17 and Treg cell differentiation, and has been shown to play a role in the function of dendritic cells.

The BC96 antibody may be used as a marker for expression of CD25 during T and B cell development, on activated mature T and B cells, and for its expression at high levels on natural T regulatory cells (nTreg cells) in the thymus or periphery, and on “induced” peripheral Tregs. This antibody is cross-reactive with CD25 in several non-human species, including Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus and Rhesus.

Type: Primary
Antigen: IL2RA (interleukin 2 receptor, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: BC96
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité