Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-F11]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0451-U100
70-0451-U100EA 63.9 EUR InStock
70-0451-U100
Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-F11]
Anticorps
The 30-F11 antibody reacts with mouse CD45, which is one of the most abundant hematopoietic markers and is expressed on all leukocytes (the Leukocyte Common Antigen, LCA). CD45 is a protein tyrosine phosphatase existing in several isoforms, each being generated and expressed in cell-specific patterns. With its broad cell distribution, CD45 is critical for many leukocyte functions, regulating signal transduction and cell activation associated with the T cell receptor, B cell receptor, and IL-2 receptor. Other forms of CD45, with restricted cellular expression, include CD45R (B220), CD45RA, CD45RB and CD45RO.

The 30-F11 antibody is widely used as a leukocyte marker for B cells, T cell subsets and NK cell subsets.

Type: Primary
Antigen: PTPRC (protein tyrosine phosphatase, receptor type, C)
Clonality: monoclonal
Clone: 30-F11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité