Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD45RO Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0457-U100
70-0457-U100EA 48 EUR InStock
70-0457-U100
Anti-CD45RO Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1]
Anticorps
The UCHL1 antibody reacts with the human CD45 isoform known as CD45RO, a protein tyrosine phosphatase of 220 kDa. CD45 is one of the most abundant hematopoietic markers, and is expressed on all leukocytes (the Leukocyte Common Antigen, LCA). Various isoforms are generated and expressed in cell-specific patterns. With their broad cell distribution, CD45 isoforms are critical for many leukocyte functions, regulating signal transduction and cell activation associated with the T cell receptor, B cell receptor, and IL-2 receptor. Other forms of CD45, with restricted cellular expression, include CD45R (B220), CD45RA and CD45RB.

The UCHL1 antibody is widely used as a marker for human CD45RO expression on thymocytes, activated memory T cells, monocytes, macrophages and granulocytes. The antibody is reported to be cross-reactive for Chimpanzee CD45RO.

Type: Primary
Antigen: CD45RO (CD45RO)
Clonality: monoclonal
Clone: UCHL1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité