Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELL Rat Monoclonal Antibody [clone: MEL-14]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0621-U100
70-0621-U100EA 94.8 EUR InStock
70-0621-U100
Anti-SELL Rat Monoclonal Antibody [clone: MEL-14]
Anticorps
The MEL-14 antibody is specific for mouse CD62L, also known as L-Selectin, a cell adhesion molecule which facilitates lymphocyte “rolling” on activated vascular endothelium and homing to high endothelial venules (HEV) as immune cells transmigrate from blood into peripheral tissues. L-Selectin is a member of a family of Selectin molecules which act together with the integrin family of adhesion molecules to mediate leukocyte-endothelial interactions. L-Selectin is characteristically expressed by neutrophils, and is also found on B cells, monocytes, granulocytes, and at varying levels on naive, effector and memory T cells. It is rapidly shed upon cell activation, releasing into the circulation a soluble form whose biological role is of particular interest in cancer biology research.

Type: Primary
Antigen: SELL (selectin L)
Clonality: monoclonal
Clone: MEL-14
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité