Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7R Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-1271-U100
70-1271-U100EA 103 EUR InStock
70-1271-U100
Anti-IL7R Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34]
Anticorps
The A7R34 antibody is specific for mouse CD127, a 60-90 kDa cell surface protein also known as the Interleukin-7 Receptor alpha chain, or IL-7R alpha. CD127 is typically expressed at the cell surface as a heterodimer with the common gamma chain (CD132). This complex acts as the functional receptor for IL-7, a cytokine important in T and B cell development, and in mature T cell homeostasis. A second cytokine known as Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP) also binds to a receptor complex of CD127 and the TSLPR chain to trigger activation of dendritic cells, and is involved in B cell development, allergy and autoimmunity.

The A7R34 antibody may be used as a phenotypic marker for CD127 on immature B cells, on subsets of thymocytes which are double negative (CD4-CD8- ) or single positive (CD4+ or CD8+), and at low levels on mature, peripheral T cells. CD127 is a key marker, when used in combination with CD4 and CD25, to distinguish Treg and effector/memory Treg populations known as T(REM).

Type: Primary
Antigen: IL7R (interleukin 7 receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: A7R34
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité