Anti-CTLA4 Armenian Hamster monoclonal antibody [clone: UC10-4F10-11]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-1522-U100
70-1522-U100EA 84.2 EUR InStock
70-1522-U100
Anti-CTLA4 Armenian Hamster monoclonal antibody [clone: UC10-4F10-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: UC10-4F10-11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité