Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTLA4 Mouse monoclonal antibody [clone: BNI3]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-1529-U100
70-1529-U100EA 107 EUR InStock
70-1529-U100
Anti-CTLA4 Mouse monoclonal antibody [clone: BNI3]
Anticorps
The BNI3 antibody is specific for human CD152, commonly known as CTLA-4, a 33-37 kDa protein expressed as a homodimer on the surface of activated T and B cells, and on thymocytes. CTLA-4 is structurally similar, yet functionally disparate, to the T cell co-stimulatory molecule CD28. Both CTLA-4 and CD28 interact with the co-stimulatory molecules CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) on antigen-presenting cells, with CTLA-4 displaying a higher avidity than CD28. While CD28 typically delivers a potent co-stimulatory signal in support of T cell activation, CTLA-4 appears to act as a negative regulator of T cell activation and may contribute to the suppressor function of Treg cells.

CTLA-4 proteins may be initially sequestered within Golgi vesicles, from which they can be transferred to and from the cell surface, a mechanism by which Treg cells can selectively impart suppressive functions. The BNI3 antibody may be used for flow cytometric analysis of intracellular or surface CTLA-4 expression, and is also widely used for neutralization of CTLA-4 when expressed at the cell surface. The BNI3 antibody is reported to be cross-reactive with Baboon, Cynomolgus and Rhesus CTLA-4. Please choose the appropriate format for each application.

Type: Primary
Antigen: CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: BNI3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité