Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-1886-U100
70-1886-U100EA 67.1 EUR InStock
70-1886-U100
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43]
Anticorps
The 2.43 antibody reacts with the 32-34 kDa alpha subunit of mouse CD8, known as CD8a or CD8 alpha. CD8a can form a homodimer (CD8 alpha-alpha), but is more commonly expressed as a heterodimer with a second chain known as CD8b or CD8 beta. CD8 acts as a co-receptor in antigen recognition and subsequent T cell activation induced by binding of the T cell receptor (TCR) to antigen-bearing MHC Class I molecules. The cytoplasmic domains of CD8 provide binding sites for the tyrosine kinase lck and facilitate intracellular signaling events that lead to T cell activation, development, and cytotoxic effector functions. CD8+ cytotoxic T cells (CTLs) play an important role in inducing cell death in tumor cells, as well as in cells infected by virus, bacteria or parasites.

The 2.43 antibody is widely used as a phenotypic marker for mouse CD8 on cytotoxic T cells, thymocytes, as well as on certain cell types that do not also express the TCR, including some NK cells and lymphoid dendritic cells.

Type: Primary
Antigen: CD8A (CD8a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 2.43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité