Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-4031-U100
70-4031-U100EA 53.3 EUR InStock
70-4031-U100
Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2]
Anticorps
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: LTF-2
Clonality:
Clone: LTF-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: N/A
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité