Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-4301-U100
70-4301-U100EA 53.3 EUR InStock
70-4301-U100
Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN]
Anticorps
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.

Type: Control
Antigen: HRPN
Clonality:
Clone: HRPN
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: N/A

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité