Rat IgG2a kappa Isotype Control [clone: 2A3]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-4321-U100
70-4321-U100EA 50.1 EUR InStock
70-4321-U100
Rat IgG2a kappa Isotype Control [clone: 2A3]
Anticorps
Purified Rat IgG2a Isotype Control (2A3)
Type: Control
Antigen: IgG2a
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité