Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MHC II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/115.15.2]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5321-U100
70-5321-U100EA 78.9 EUR InStock
70-5321-U100
Anti-MHC II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/115.15.2]
Anticorps
The M5/114.15.2 antibody reacts with mouse MHC Class II alloantigens I-Ab, I-Ad, I-Aq, I-Ed, and I-Ek, as well as being cross-reactive with mouse cells of H-2p and H-2r haplotype. MHC Class II is widely expressed by mouse immune cells bearing these alloantigens, including T and B cells, monocytes, macrophages and dendritic cells. The antibody does not react with the following alloantigens: I-Af, I-Ak, I-As, or NOD H-2g7.

  • Purified

The M5/114.15.2 antibody may be used for analysis of mouse cells expressing MHC Class II alloantigens as described. Please note that the M5/114.15.2 clone may also be referred to as M5/114 in the literature.

Type: Primary
Antigen: MHC II (I-A/I-E) (MHC II (I-A/I-E))
Clonality: monoclonal
Clone: M5/115.15.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité