Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5893-U100
70-5893-U100EA 60.8 EUR InStock
70-5893-U100
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1]
Anticorps
The 2F1 antibody reacts with mouse KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). This 30-38 kDa homodimeric receptor may be expressed by activated, mature NK cells and by effector/memory T cells, with potentially different roles in each cell type. KLRG1 can regulate, in an inhibitory fashion, the development and effector functions of NK cells, and is often cited as a senescence or terminal differentiation marker for T cells. Ligands for KLRG1 include members of the cadherin family of adhesion molecules, specifically N-Cadherin, E-Cadherin, and R-Cadherin. These interactions may induce bidirectional, immunosuppressive signaling in both KLRG- and Cadherin-expressing cells. A more recently identified role for KLRG1-Cadherin signaling in tissue organization, e.g. in cardiac angiogenesis, expands the function of these interactions beyond immunosuppression of immune cells. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025).

Type: Primary
Antigen: KLRG1 (killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2F1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité