Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCER1 Armenian Hamster monoclonal antibody [clone: MAR-1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5898-U100
70-5898-U100EA 85.2 EUR InStock
70-5898-U100
Anti-FCER1 Armenian Hamster monoclonal antibody [clone: MAR-1]
Anticorps
The MAR-1 antibody reacts with the Fc epsilon Receptor I alpha chain (FceRIa), a transmembrane protein member of the Ig superfamily. This chain, together with a beta chain and two gamma chains form a tetrameric complex that supports IgE-mediated signaling and subsequent release of chemical mediators of allergy and immediate hypersensitivity. FceR1a is upregulated in the presence of IgE on those cell types which express it, such as Mast cells and Basophils.

  • Purified

The MAR-1 antibody is widely used both in flow cytometry and for depletion of cells in vitro / in vivo. Please choose the appropriate format for each application.

Type: Primary
Antigen: FCER1 (Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for)
Clonality: monoclonal
Clone: 42064
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité