Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TER-119 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5921-U100
70-5921-U100EA 85.2 EUR InStock
70-5921-U100
Anti-TER-119 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119]
Anticorps
The TER-119 antibody is named for the antigen to which it binds, a 52 kDa surface protein that is associated with glycophorin-A. TER-119 is considered to be a lineage marker for later stages of erythroid cell development, as its expression begins at the pro-erythroblast stage. TER-119 antigen is not expressed at either BFU-E or CFU-E stages, i.e. prior to the pro-erythroblast stage.

Type: Primary
Antigen: TER-119 (TER-119)
Clonality: monoclonal
Clone: TER-119
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité