Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5941-U100
70-5941-U100EA 65 EUR InStock
70-5941-U100
Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136]
Anticorps
The PK136 antibody is specific for mouse NK1.1, a type II transmembrane lectin-like receptor and member of the killer cell lectin-like receptor (KLR) family. NK1.1 is prominently expressed on natural killer (NK) cells, and is correlated with NK cytotoxic effects toward virus-infected cells and tumor cells. NK1.1 is expressed on subsets of NKT cells in certain mouse strains (C57BL/6, FVB/N, and NZB), yet absent from others (AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, and 129). Putative subsets of NK cells and their expression of NK1.1 antigen are of continuing interest, including NK1.1+/CD117+ (c-Kit) cells reported to be immunosuppressive for CD8+ T cells in a mechanism involving PD-1 and PD-L1 (Ehlers et al. 2012. Endocrinology. 10: 1247).

The PK136 antibody may be used for detection of NK1.1 expression on mouse strains including CE, B6, NZB, C58, Ma/My, ST, SJL, and FVB. The antibody is reported to react with an epitope common to NKR-P1B and NKR-P1C alloantigenic forms of NK1.1 (Carlyle et al. 2006. J. Immunol. 176: 7511-7524).

Type: Primary
Antigen: KLRB1 (killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: PK136
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité