Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRB Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-5961-U100
70-5961-U100EA 60.8 EUR InStock
70-5961-U100
Anti-TRB Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597]
Anticorps
The H57-597 antibody is specific for the beta chain of the mouse T cell Receptor (TCR). This cell surface protein combines with a second protein chain (alpha chain) to form the alpha-beta TCR that is expressed by NK1.1+ thymocytes, NKT cells, and the majority of peripheral T cells. A small number of T cells may express an alternative heteromer of gamma/delta protein chains, known as the g/d TCR. These receptors participate in a complex with CD3, and with the co-receptors CD4 or CD8, to recognize and respond to antigens bound to MHC molecules on antigen-presenting cells. Such interactions promote T cell receptor signaling (T cell activation) and can result in a number of cellular responses including proliferation, differentiation, production of cytokines or activation-induced cell death.

The H57-597 antibody is used as a phenotypic marker for T cells expressing the alpha-beta TCR. It is also widely used to cross-link surface TCR and thereby mimic TCR-mediated cell activation or induction of apoptosis. The antibody does not cross-react with cells expressing the g/d TCR.

Type: Primary
Antigen: TRB (T cell receptor beta locus)
Clonality: monoclonal
Clone: H57-597
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité