Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-8077-M002
70-8077-M002EA 156 EUR InStock
70-8077-M002
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human serum proteins
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité