Anti-IgG Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-8078-M002
70-8078-M002EA 129 EUR InStock
70-8078-M002
Anti-IgG Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and light chain
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité