Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD178 (Fas ligand) Mouse Antibody [clone: NOK-1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-9919-U100
70-9919-U100EA 108 EUR InStock
70-9919-U100
Anti-CD178 (Fas ligand) Mouse Antibody [clone: NOK-1]
Anticorps
The NOK-1 antibody reacts with human CD178 (Fas ligand) in both membrane bound and soluble forms. Fas ligand is a 40 kDa transmembrane glycoprotein, a member of the TNF family, and is expressed by activated T and NK cells, neutrophils, and monocytes. Interactions between CD178 (Fas ligand) and CD95 (Fas) induce a program of apoptosis and play a key role in immune regulation and homeostasis. The extracellular domain of human CD178 can be cleaved from the surface by matrix metalloproteinases (MMPs) resulting in a 26 kDa soluble protein.

Type:
Antigen: CD178 (Fas ligand)
Clonality:
Clone: NOK-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité