Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD1 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: J43]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-9985-U100
70-9985-U100EA 107 EUR InStock
70-9985-U100
Anti-PDCD1 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: J43]
Anticorps
The J43.1 antibody is specific for mouse CD279, also known as programmed death-1 (PD-1), a 55 kDa glycoprotein which can co-regulate T cell antigen receptor signaling and therefore modulate T cell activation. PD-1 exists in a monomeric form that is expressed by CD4- CD8- thymocytes, where it participates in the processes of clonal selection, elimination of autoreactive lymphocytes, and development of tolerance. PD-1 expression is also inducible upon activation of mature T cells, where it has been proposed to interact with the co-stimulatory receptor CD80 to limit T cell activation. Two ligands for PD-1, known as PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-DC) are differentially expressed on T and B cells, monocytes, macrophages, NK cells or dendritic cells. PD-1 is a member of a family of receptors including CD28 and CTLA-4 (CD152), which interact with “B7” ligands to provide a balance of co-stimulatory /co-inhibitory signaling important in T cell activation, tolerance, and autoimmunity.

The J43.1 antibody may be used as a marker for PD-1 expression, and is commonly used for analysis of receptor-ligand interaction and function(s) in vitro and in vivo. Please choose the appropriate format for each application.

Type: Primary
Antigen: PDCD1 (programmed cell death 1)
Clonality: monoclonal
Clone: J43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité