Bouchons de flacons pour milieux, système Top Works™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2132-1003
700-0001EA 385 EUR InStock
700-0001
Bouchons de flacons pour milieux, système Top Works™, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
PSF, closures with platinum cured silicone inserts.
  • They fit the corresponding threads on bottles by Schott, Corning and Wheaton
  • For thread size GL 45
  • Autoclavable, leakproof
Ces bouchons facilitent le transfert aseptique de liquides de la plupart des flacons pour milieux en verre traditionnels.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité