VWR®, Mini-agitateur de transfert 3D
Fournisseur: VWR Collection
700-0245EA 535 EUR InStock
700-0245 700-0246 700-0247
VWR®, Mini-agitateur de transfert 3D
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Le mini-agitateur de transfert combine les actions d’un mélangeur à bascule et d’un agitateur pour produire un mouvement en trois dimensions suffisamment doux pour les gels et transferts fragiles, tout en assurant un mélange complet.
  • Mouvement giratoire pour une coloration douce et efficace
  • Inclinaison et vitesse optimales pour le traitement des transferts Western
  • Utilisation possible en incubateur ou en chambre froide
Conçu pour la réalisation de transferts et les applications de coloration, l’inclinaison et la vitesse de l’agitateur sont réglées de manière optimale pour permettre l’utilisation d’une quantité minimale de solution tout en empêchant la membrane ou le gel de se dessécher. L’utilisation d’une plus petite quantité de réactifs permet de conserver des sondes et des anticorps précieux.
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant et deux grandes boîtes de transfert. Deux tailles disponibles pour le transfert de gels de 8×10 et 10×10 cm. Les boîtes de grande taille peuvent accueillir des gels provenant des mini-cuves verticales modulaires PAGE de VWR®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité