VWR® shiroGEL, Mini-cuve d’électrotransfert PAGE
Fournisseur: VWR Collection
700-0291
VWR® shiroGEL, Mini-cuve d’électrotransfert PAGE
Appareils de transfert
Le système d’électrotransfert shiroGEL Mini PAGE permet de transférer 3 gels rapidement, facilement et simultanément. Les gels sont bien ajustés dans les cassettes de transfert avec des membranes de transfert, qui sont ensuite placées dans l’insert de transfert. Les électrodes enroulées dans l’insert génèrent un courant de haute intensité, permettant un transfert standard en une heure environ.
  • Transfère jusqu’à trois gels en même temps
  • Transfert standard en 1 heure environ
Information de livraison: Unité complète avec cuve tampon, câbles d’alimentation et set de refroidissement, insert de blotting, 3 cassettes de blotting, 6 tampons en fibre, deux plaques de verre à encoches de 10×10 cm, deux plaques de 10×10 cm avec espaceurs et deux peignes 12 dents de 1 mm d’épaisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité