VWR® PerfectBlueMini L Revolution, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0799EA 1200 EUR InStock
700-0799
VWR® PerfectBlueMini L Revolution, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
La série « Revolution » comprend un système de circulation à tampon alimenté par les électrodes elles-mêmes. Les bulles d’hydrogène produites dans la cathode passent par un tuyau placé en diagonale et relié aux deux côtés de la cuve pour produire une circulation douce du tampon. Cela permet de supprimer tout gradient ionique et de pH – sans avoir recours à des pompes mécaniques.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur
Informations de commande: Le système est équipé par défaut de 2 peignes (à 12 et 20 dents, 1,5 mm d’épaisseur).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité