VWR® PerfectBlueMidi ExW, Système sur gel grand format
Fournisseur: VWR Collection
700-0842EA 1350 EUR InStock
700-0842
VWR® PerfectBlueMidi ExW, Système sur gel grand format
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Avec sa conception extra large, le Midi ExW est idéal lorsqu’il est nécessaire d’analyser de nombreux échantillons (jusqu’à 200) sur une courte distance, par exemple lors du génotypage. Ce format, ainsi que son encombrement réduit, offre des durées de fonctionnement rapides sans compromettre la puissance. Cela donne un système de traitement d’échantillons à haut débit, générant des données de bande nettes. Comme avec tous les systèmes sur gel PerfectBlue, les gels peuvent être versés directement dans les supports à des températures pouvant atteindre +60 °C. Avec le Midi ExW, les paroisMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Système sur gel grand format PerfectBlue Midi ExW 1 700-0842
Combs
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Peigne de microtitration, 1,0 mm, 25 dents, 27 µl* 1 700-0838
Peigne de microtitration, 1,5 mm, 25 dents, 40 µl* 1 700-0839
Peigne de microtitration, 1,0 mm, 26 dents, 27 µl* 1 700-0831
Peigne de microtitration, 1,5 mm, 26 dents, 40 µl* 1 700-0832
Peigne de microtitration, 1,0 mm, 50 dents, 11 µl* 1 700-0836
Peigne de microtitration, 1,5 mm, 50 dents, 16 µl* 1 700-0837
Peigne mural pour longueur de gel plus courte 1 700-0841
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité