VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0876EA 1110 EUR InStock
700-0876
VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le plus petit de la série Maxi, le Maxi S Plus, convient à la séparation d’échantillons de haute qualité pouvant aller jusqu’à 160 échantillons par cycle. Avec ce système flexible, la taille du gel peut être divisée en deux, trois ou quatre sections en utilisant différentes positions de peigne. La taille du gel peut également être réduite en utilisant le peigne mural ou le système de barrage de coulage.
Le système est fourni avec trois peignes, mais d’autres sont disponibles – peignes standard ou peignes pour microtritation, parfaits pour une utilisation avec des pipettes multicanaux. L’utilisation des obturateurs d’extrémité du système garantit que le versement du gel est facile et sans fuite. La table de nivellement maintient le gel obtenu à plat, optimisant ainsi la qualité de l’analyse.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur.
Information de livraison: Fourni avec trois peignes (1,5 mm d’épaisseur, 10, 17, 34 dents), couvercle, support de gel, plateforme de nivellement à trois points, cuve, câbles et obturateurs d’extrémité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité