VWR® PerfectBlue Maxi M, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0880EA 1280 EUR InStock
700-0880
VWR® PerfectBlue Maxi M, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Plus large que le Maxi S Plus, le modèle Maxi M peut contenir jusqu’à 168 échantillons, tout en restant compact.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur.
Informations de commande: Fourni avec trois peignes (1,5 mm d’épaisseur, 16, 24, 36 dents), couvercle, support de gel, plateforme de nivellement à trois points, obturateurs d’extrémité, cuve et câbles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité