VWR® PerfectBlue Maxi ExW 'Revolution', Système sur gel grand format
Fournisseur: VWR Collection
700-0912EA 1890 EUR InStock
700-0912
VWR® PerfectBlue Maxi ExW 'Revolution', Système sur gel grand format
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation- without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the same high throughput, rapid separation as the Maxi ExW model but, with the position of the cathode and a rising tube, the system uses hydrogen bubbles to slowly mix the buffer. This system thereby avoids the build-up of pH or ionic gradients for electrophoresis of maximum quality and stability.
Le système Maxi ExW «Revolution» offre 10 positions de peigne pour microtitration, avec une capacité maximale de 500 échantillons. Les peignes muraux ou les barrages de coulage en option permettent de réduire la taille du gel pour verser des gels plus petits.
*Based on an agarose gel of approximately 5 mm thickness.
Informations de commande: Fourni avec quatre peignes (1,5 mm d’épaisseur, 2×25 et 2×50 dents), couvercle, support de gel, plateforme de nivellement à trois points, obturateurs d’extrémité, cuve et câbles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité