VWR® PerfectBlue, Alimentation électrique, courant élevé
Fournisseur: VWR Collection
700-1316EA 1060 EUR InStock
700-1316
VWR® PerfectBlue, Alimentation électrique, courant élevé
Alimentations électriques
L’alimentation VWR® PerfectBlue est conçue avec une plaque frontale en ABC ignifuge. Elle est idéale pour l’électrophorèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, ainsi que pour les techniques de transfert et toutes les électrophorèses horizontales et verticales de routine.
  • La taille compacte avec un boîtier empilable permet un faible encombrement
  • L’écran couleur TFT-LCD (2,4 ") affiche tous les paramètres pendant le fonctionnement
  • Minuteur avec fonction d’alarme
  • Mode de fonctionnement à tension / courant / puissance constants
  • Redémarrer le programme d’exploitation automatiquement après une panne de courant
L’alimentation est contrôlée par microprocesseur et possède quatre paires de bornes de sortie qui couvrent la plus large gamme d’applications d’un laboratoire général. Le contrôle par microprocesseur peut fonctionner en continu ou en tant que sortie minutée, et l’utilisateur peut mettre en pause et reprendre à tout moment sans réinitialiser le chronomètre.
L’unité peut fonctionner avec un mode entièrement programmable et offrir jusqu’à six conditions de réglage en plusieurs étapes. Elle offre également des conditions de fonctionnement typiques préprogrammées pour un démarrage facile. Elle est conçue avec des fonctionnalités pour assurer la sécurité du laboratoire et des expériences.
L’alimentation à courant élevé fournit un courant de sortie et une puissance (W) supérieurs à ceux du modèle universel, afin de prendre en charge des performances plus élevées dans les applications d’électrophorèse d’ADN, de Western blotting et de SDS-PAGE.
Les fonctions supplémentaires incluent la détection des fuites, la protection contre les excès de température / de tension, la détection soudaine des changements de charge et les fiches et prises à enveloppe. Tension ou courant avec croisement automatique, et lorsque le mode constant cible est défini, le système ajuste automatiquement les deux autres paramètres au maximum pour permettre un fonctionnement constant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité