Flatpack chambers
Fournisseur: BTX
45-0109
700-4813EA 653 EUR InStock
700-4813
Flatpack chambers
Réactifs pour acides nucléiques Réactifs de transformation
Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high efficiency stem cell transfection.
  • The flow-through construction of the 0,56 mm gap has a volume capacity from 10 to 85 μl. This design provides the unique combination of small sample volumes with field strengths as high as 40 kV/cm.
The flatpack chamber with 1,83 mm gap has a three-ply solid sandwich construction of stainless steel and mylar plastic and holds a volume of 1,5 ml, ideal for stems cells.
Flatpack chambers are gamma sterilised in individual packages.
Information de livraison: Supplied in sets of 50 and may be used in the BTX safety stand (available separately, please enquire).
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flat pack chamber, 1,83 mm gap, 1,5 ml 50 700-4813
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité