Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiOC₅(3) iodide colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium

70007
70007.EA 309 EUR InStock
70007.
DiOC₅(3) iodide colorant pour membranes, pour histologie
DiOC₅(3) iodide
DiOC5(3) and DiOC6(3) are two of the most widely used carbocyanine dyes used for membrane potential measurements.

  • λEx/λEm (MeOH) = 482/497 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light


Formule: C₂₇H₃₃IN₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 53213-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f73f2f45101e354ada4c554f37d0dadad06e7f56&vid=f73f2f45101e354ada4c554f37d0dadad06e7f56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité