3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
70008
70008.EA 309 EUR InStock
70008.
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] colorant pour membranes, pour histologie
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide]
DiOC2(3) (3,3′-Diethyloxacarbocyanine, iodide) has been used for measuring membrane potentials in bacteria. The green fluorescent dye forms red fluorescent aggregates with increasing membrane potential. The spectral shifting phenomenon has been exploited to measure membrane potential ratiometrically.
  • Ex/Em (MeOH) = 482/497 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₂₁H₂₁IN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011952
Numéro CAS: 905-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3181900aa224607aed31fd79980b6d9ecaad87da&vid=3181900aa224607aed31fd79980b6d9ecaad87da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité