Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO) colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
Fournisseur: Biotium
Attention
70012
70012.EA 161 EUR InStock
70012.
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO) colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO)
NAO is a green fluorescent mitochondrial dye whose staining is not dependent on mitochondrial membrane potential.
  • Cellular localization: Mitochondria
  • For live or fixed cells: For live/intact cells
  • Assay type/options: No-wash staining, Real-time imaging
  • Potential dependence: Mitochondrial potential-independent
  • Colors: Red
  • Excitation/Emission: 495/522 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
NAO is a green fluorescent mitochondrial dye whose staining is not dependent on mitochondrial membrane potential, unlike JC-1 (70011) or Rhodamine 123 (70010). NAO has been used to study multidrug resistance and to measure changes in mitochondrial mass during apoptosis. The dye is reported to bind cardiolipin, a phosphoprotein in the inner mitochondrial membrane. Also see our MitoView™ Dyes and other mitochondrial dyes.
Formule: C₂₆H₃₈BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467605
Numéro CAS: 75168-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité