DiIC1(5) iodide colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
Fournisseur: Biotium
70015
70015.EA 261 EUR InStock
70015.
DiIC1(5) iodide colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
DiIC1(5) iodide
The carbocyanine dye DiIC1(5) has been used to measure mitochondrial membrane potential in apoptotic cells. Loss of membrane potential in apoptotic cells is reflected by a decrease of fluorescence signal in the infrared channel.
  • Cellular localization: Mitochondria
  • For live or fixed cells: For live/intact cells
  • Assay type/options: Real-time imaging
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Apoptosis/viability marker: Mitochondrial potential
  • Potential dependence: Mitochondrial potential-dependent
  • Colors: Far-red
  • Excitation/Emission: 638/658 nm
  • Dark green solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₂₇H₃₁IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 36536-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité