DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
Fournisseur: Biotium
Attention
70018
70018.EA 89.6 EUR InStock
70018.
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide)
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) is used to stain mitochondria in live cells.
  • Cellular localization: Mitochondria
  • For live or fixed cells: For live/intact cells
  • Assay type/options: No-wash staining, Real-time imaging
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Apoptosis/viability marker: Mitochondrial potential
  • Colors: Red
  • Excitation/Emission: 461/589 nm
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₁₇H₂₁IN₂
MW: 380.273 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011994
Numéro CAS: 3785-01-1
EINECS: 223-248-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité