Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 100 ml, DE100

Fournisseur: BEHR
B00218118
701-0069EA 2730 EUR InStock
701-0069
Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 100 ml, DE100
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Kit Soxhlet pour l'extraction d'échantillons solides volumineux, 5 positions.

Le kit DE 100 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs Soxhlet 100 ml EZ 100
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ100 RFK 100

Informations de commande: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité