Kit supplémentaire behrotest® DFE 100 pour l'extraction des graisses
Fournisseur: BEHR
B00218119
701-0070EA 2810 EUR InStock
701-0070
Kit supplémentaire behrotest® DFE 100 pour l'extraction des graisses
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Le kit DFE-100 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs de graisse 100 ml EZ 100/HAHN
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ100 RFK 100
Informations de commande: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise. Pour d'autres kits supplémentaires, contactez le bureau de ventes Avantor.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité