Échantillonneurs d'eau fixes, série SP 5
Fournisseur: MAXX
0030012 0030013 0060144 0060342 0060161 0060045 0060036 0060035 0060034 V1300001 1200000 V1200012 V1200024 V1200001 V1200002 V1200004 V1200012G V1200024G V1200040 V1200050 V1200414 V1300012 V1300024 V1300024G V1300012G V1300414
701-0098EA 65.3 EUR InStock
701-0098 701-0099 701-0100 701-0105 701-0101 701-0075 701-0102 701-0104 701-0103 701-0150 701-0139 701-0144 701-0146 701-0140 701-0141 701-0142 701-0143 701-0145 701-0147 701-0148 701-0149 701-0152 701-0154 701-0153 701-0151 701-0155
Échantillonneurs d'eau fixes, série SP 5
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
Les SP 5 sont des unités modulaires fixes sur site disponibles dans différentes configurations.
  • Contrôle thermostatique du compartiment à échantillons à 4 °C avec protection anti-surchauffe et dégivrage automatique
  • Microprocesseur pour contrôler et sélectionner les intervalles d'échantillonnage et de remplissage des flacons avec des événements en temps réel
  • Pompe à membrane avec cuve de dosage en verre Duran 50
Ces appareils se révèlent extrêmement polyvalents, tant pour les applications classiques que spéciales.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité