Extracteurs de fibres alimentaires
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F30420210
701-0234EA 6680 EUR InStock
701-0234
Extracteurs de fibres alimentaires
Extracteurs Extracteurs de fibres
L'unité de filtration LCR 6 assure la filtration et la phase de lavage finale requise par la méthode enzymatique pour la détermination de fibres alimentaires.
  • Les entonnoirs en verre facilitent le transfert de l'échantillon et des solvants digérés
  • Boîtier robuste en acier inoxydable, peinture époxy
  • Court temps de filtration
Max. number of samples: 6
Information de livraison: CSF6 fourni avec six creusets en verre avec porosité P2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité