Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥99.0% (par HPLC) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
70289-10G
70289-10GEA 178 EUR InStock
70289-10G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥99.0% (par HPLC) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064186
Numéro CAS: 532-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6603c8710e84184a6780a608c085dd4d2b530b69&vid=cab8608828970c894f3d0620668082de2789cfed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité