Calcium Ionophore IV - Cocktail for membranes, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
70356-1ML-F
70356-1ML-FEA 214 EUR InStock
70356-1ML-F
Calcium Ionophore IV - Cocktail for membranes, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Calcium Ionophore IV - Cocktail for membranes
Composition:
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198)
2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591)
Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Point d'éclair: –18 °C
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Yellow and Colorless to Green-Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
APPLICATION TEST CORRESPONDS TO REQUIREMENTS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité