Distillation, extraction and thermal reactions, behrotest® DET systems
Fournisseur: BEHR
B00218114
705-0023EA 5280 EUR InStock
705-0023
Distillation, extraction and thermal reactions, behrotest® DET systems
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
The behrotest® universal analytical DET system is a flexible modular system designed for laboratories with frequently changing applications who do not want to invest in dedicated complete apparatus for each application. The system has a core or basic unit to which application specific supplementary/expansion sets can be added. The expansion kits comprise typically of the additional specific glassware and gas flow connections.
Le DET DBAS behrotest® comprend l'équipement suivant:
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité