Kit supplémentaire behrotest® DLFC pour le dosage des cyanures facilement libérables
Fournisseur: BEHR
B00218116
705-0025EA 1450 EUR InStock
705-0025
Kit supplémentaire behrotest® DLFC pour le dosage des cyanures facilement libérables
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Pour la détermination des cyanures facilement libérables, l'unité de base DET (DBAS, 705-0023) et le kit complémen-taire pour les cyanures totaux (DGC, 705-0024) doivent également être utilisés avec le kit DLFC.
1 pH electrode for the cyanide determination including cable with BNC plug.
5 Round-bottom reaction vessels, 500 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité