Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 30 ml, DE30
Fournisseur: BEHR
B00218117
705-0026EA 2220 EUR InStock
705-0026
Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 30 ml, DE30
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Le kit DE 30 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs Soxhlet 30 ml EZ 30
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ 30 RFK 30
Informations de commande: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité