Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium hydroxyde

Fournisseur: Hach
Danger

1416369
705-0056EA 63.7 EUR InStock
705-0056
Lithium hydroxyde
Lithium hydroxyde


Formule: LiOH
Point d'ébullition: 924 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011095
Numéro CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
ONU: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité