Hydrazinium sulfate
Fournisseur: Hach
Danger
1420299
705-0057EA 173 EUR InStock
705-0057
Hydrazinium sulfate
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité