Potassium iodure
Fournisseur: Hach
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
2059996
705-0080EA 42 EUR InStock
705-0080
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité