Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
2314426
705-0119EA 17.7 EUR InStock
705-0119
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité